Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension)
Stockage de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 27836
Code produit. 17834625
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Cadre de rayonnage galvanisé
  • Construction robuste avec des traverses
  • Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
  • Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
  • Livraison démontée avec instructions de montage
  • 4 bacs de rétention en acier peint comme niveaux de stockage
Spécification
Spécification
10.6 gal.
Acier
51.65 in.
51.65 in.
78.74 in.
25.08 in.
246.92 lb.
40 L
Drum Rack
1312.00 mm
1312.00 mm
2000.00 mm
637.00 mm
112 kg
Nom du produit
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension) > Capacité :40 L