Learn More
asecos™ Box de sécurité PE avec bande enroulée modèle fût
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 40060
Code produit. 17836456
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Bac de rétention intégré
  • Pour la mise en place directe d’un fût sur une europalette ou le stockage de fûts sur la demi-palette en PE en option
  • Ouvertures intégrées pour le déplacement sous les transpalettes ou les chariots élévateurs
  • Préparé pour l’ancrage au sol (kit de fixation en option)
Spécification
Spécification
Gris
245 L
Disposal Can
1140.00 mm
1140.00 mm
2060.00 mm
1050.00 mm
106 kg
64.7 gal.
Polyéthylène
44.88 in.
44.88 in.
81.10 in.
41.34 in.
233.69 lb.
Nom du produit
asecos™ Box de sécurité PE avec bande enroulée modèle fût > Depth: 1050 mm