Learn More
asecos™ Box de sécurité PE avec bande enroulée modèle fût
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 40065
Code produit. 17836586
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Bac de rétention intégré
  • Pour la mise en place directe d’un fût sur une europalette ou le stockage de fûts sur la demi-palette en PE en option
  • Ouvertures intégrées pour le déplacement sous les transpalettes ou les chariots élévateurs
  • Préparé pour l’ancrage au sol (kit de fixation en option)
Spécification
Spécification
Gris
245 L
Disposal Can
1554.00 mm
1554.00 mm
1980.00 mm
1083.00 mm
124 kg
64.7 gal.
Polyéthylène
61.18 in.
61.18 in.
77.95 in.
42.64 in.
273.37 lb.
Nom du produit
asecos™ Box de sécurité PE avec bande enroulée modèle fût > Depth: 1083 mm