Learn More
Brady™ Étiquettes polyvalentes en polyester pour environnements difficiles
Le polyester permanent (B-423) est idéal pour l’identification de composants électroniques et circuits imprimés, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et les panneaux solaires.
29.55€ - 496.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Revêtement | None |
Couleur | White |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17838774
|
Brady™
174190 |
0.187 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 4.75 mm | Rectangle |
87.30€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17858474
|
Brady™
174189 |
0.25 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Carré |
43.95€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17818264
|
Brady™
174173 |
0,25 x 0,75 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
71.40€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17888124
|
Brady™
174186 |
0.25 x 0.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
76.00€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17898824
|
Brady™
174244 |
0,25 x 2 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
29.55€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17838264
|
Brady™
174246 |
0.25 x 1.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
87.30€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17888274
|
Brady™
174250 |
0.25 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
99.30€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17818414
|
Brady™
174334 |
0.2 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 5.08 mm | Rectangle |
62.20€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17858264
|
Brady™
174372 |
0.2 x 0.65 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 5.08 mm | Rectangle |
69.10€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17868744
|
Brady™
173434 |
0,25 x 0,75 in | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectangle |
66.10€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17839064
|
Brady™
173423 |
0.25 x 0.25 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Carré |
40.75€
750 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17869174
|
Brady™
173371 |
0,25 x 2 in | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectangle |
29.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17869144
|
Brady™
174590 |
0.25 x 1.25 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectangle |
80.80€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17859224
|
Brady™
173366 |
0.25 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectangle |
91.90€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17828294
|
Brady™
173318 |
0.2 x 0.5 in. | M710, BMP71 | 5.08 mm | Rectangle |
57.60€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17808134
|
Brady™
173317 |
0.275 x 0.5 in. | M710, BMP71 | 6.99 mm | Rectangle |
60.60€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17828184
|
Brady™
173304 |
0.2 x 0.65 in. | M710, BMP71 | 5.08 mm | Rectangle |
63.95€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17858304
|
Brady™
174337 |
0.275 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.99 mm | Rectangle |
65.50€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17878404
|
Brady™
174287 |
0,375 x 0,375 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 9.53 mm | Carré |
46.10€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17888774
|
Brady™
173333 |
0,375 x 0,375 in | M710, BMP71 | 9.53 mm | Carré |
42.65€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17848454
|
Brady™
174197 |
0,375 x 1 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 9.53 mm | Rectangle |
68.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17868804
|
Brady™
174431 |
0,375 x 1 in | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 9.53 mm | Rectangle |
430.00€
5000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17848464
|
Brady™
174249 |
0.125 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 3.18 mm | Rectangle |
89.40€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17808194
|
Brady™
174326 |
0.4 x 0.4 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 10.16 mm | Carré |
48.15€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17818324
|
Brady™
174104 |
0.6 x 1.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 15.24 mm | Rectangle |
62.20€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17898344
|
Brady™
173321 |
0.4 x 0.4 in. | M710, BMP71 | 10.16 mm | Carré |
44.60€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17878414
|
Brady™
173313 |
0,5 x 0,5 in | M710, BMP71 | 12.7 mm | Carré |
61.95€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17899054
|
Brady™
173363 |
0,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | 12.7 mm | Rectangle |
70.65€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17888244
|
Brady™
174345 |
0,5 x 0,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm | Carré |
59.85€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17808144
|
Brady™
174256 |
0,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm | Rectangle |
76.30€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17848164
|
Brady™
174207 |
0,5 x 1 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm | Rectangle |
76.50€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17888204
|
Brady™
174493 |
0,5 x 0,5 in | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 12.7 mm | Carré |
403.00€
5000 pièces |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17848114
|
Brady™
174468 |
0,5 x 1,5 in | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 12.7 mm | Rectangle |
496.00€
5000 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17848764
|
Brady™
173445 |
0,5 x 1 in | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | 12.7 mm | Rectangle |
443.00€
5000 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17818154
|
Brady™
174193 |
0.275 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.99 mm | Rectangle |
83.00€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17808414
|
Brady™
174099 |
0,75 x 1,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 19.05 mm | Rectangle |
61.15€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17809144
|
Brady™
173367 |
0.125 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 3.18 mm | Rectangle |
82.75€
750 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17814758
|
Brady™
173346 |
1 x 1,5 in | M710, BMP71 | 25.4 mm | Rectangle |
47.25€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17879094
|
Brady™
173374 |
1 x 3 in | M710, BMP71 | 25.4 mm | Rectangle |
39.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17879044
|
Brady™
173373 |
1 x 4 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm | Rectangle |
46.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17801429
|
Brady™
174274 |
1 x 1,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
51.10€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17878114
|
Brady™
174282 |
1,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Carré |
77.85€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17849044
|
Brady™
173369 |
1.25 x 2.75 in. | M710, BMP71 | 31.75 mm | Rectangle |
51.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17819144
|
Brady™
174453 |
1 x 1 in | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 25.4 mm | Carré |
314.00€
2500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17879124
|
Brady™
173448 |
1 x 2 in | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | 25.4 mm | Rectangle |
273.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17891409
|
Brady™
174220 |
1 x 1 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Carré |
45.25€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17888334
|
Brady™
174240 |
1 x 3 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
42.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17828444
|
Brady™
174242 |
1 x 4 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
50.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17838434
|
Brady™
174292 |
1,9 x 3 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 48.26 mm | Rectangle |
55.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17818284
|
Brady™
174299 |
1.9 x 4 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 48.26 mm | Rectangle |
68.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17878894
|
Brady™
173338 |
1,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | 38.1 mm | Carré |
72.05€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17848894
|
Brady™
173329 |
1,9 x 3 in | M710, BMP71 | 48.26 mm | Rectangle |
51.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17808954
|
Brady™
173326 |
1.9 x 4 in. | M710, BMP71 | 48.26 mm | Rectangle |
63.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17898174
|
Brady™
174228 |
2 x 1 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 50.8 mm | Rectangle |
38.75€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17849024
|
Brady™
173384 |
2 x 1 in | M710, BMP71 | 50.8 mm | Rectangle |
35.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17858384
|
Brady™
174247 |
2.75 x 1.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 69.85 mm | Rectangle |
55.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Consommable à finition blanche brillante, doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Étiquettes conformes aux exigences de la norme DIN VDE 0472 partie 815 relative aux matériaux sans halogène
- Température d'utilisation de -70 à 110°C (-94 à 230°F)
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
-94°F to +230°F | |
0,003 in |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
No | |
-70°C à +110°C | |
0.076 mm |