Learn More
Brady™ Étiquettes polyvalentes en polyester pour environnements difficiles
Le polyester permanent (B-423) est idéal pour l’identification de composants électroniques et circuits imprimés, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et les panneaux solaires.
Marque: Brady™ 174431
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le polyester permanent (B-423) est idéal pour l'identification de composants électroniques et circuits imprimés, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et les panneaux solaires.
- Consommable à finition blanche brillante, doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Étiquettes conformes aux exigences de la norme DIN VDE 0472 partie 815 relative aux matériaux sans halogène
- Température d'utilisation de -70 à 110°C (-94 à 230°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Non autoclavable | |
BM-16-423 | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
5000 Labels | |
-94°F to +230°F | |
0,003 in | |
0,375 x 1 in | |
1 in | |
9.53 mm |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-70°C à +110°C | |
0.076 mm | |
0,375 in | |
25.4 mm |