Learn More
Brady™ Étiquettes polyvalentes en polyester pour environnements difficiles
Le polyester permanent (B-423) est idéal pour l’identification de composants électroniques et circuits imprimés, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et les panneaux solaires.
Marque: Brady™ 174274
Description
- Consommable à finition blanche brillante, doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Étiquettes conformes aux exigences de la norme DIN VDE 0472 partie 815 relative aux matériaux sans halogène
- Température d'utilisation de -70 à 110°C (-94 à 230°F)
Spécification
Non autoclavable | |
M6-31-423 | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
250 Labels | |
-94°F to +230°F | |
0,003 in | |
1 x 1,5 in | |
1,5 in | |
25.4 mm |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-70°C à +110°C | |
0.076 mm | |
1 in | |
38.1 mm |