Learn More
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : Pointes type Tecan à détection de niveau de liquide, préstérilisées
Pointes noires pour une distribution précise des échantillons
230.27€ - 447.86€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Couleur | Noir |
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | Non certifiée ANSI |
À utiliser avec (application) | Pour une distribution précise des échantillons |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394305
![]() |
Axygen™
TTF-200-CBK-HTR-S |
200 μl | À filtre |
434.99€
2304 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11374305
![]() |
Axygen™
TTF-20-CBK-HTR-S |
20 μl | À filtre |
447.86€
2304 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11334305
![]() |
Axygen™
TT-50-CBK-HTR-S |
50 μl | Sans filtre |
378.73€
2304 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11384295
![]() |
Axygen™
TT-200-CBK-HTR-S |
200 μl | Sans filtre |
355.75€
2304 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12201627
![]() |
Axygen™
TTF-1000-CBK-HTR-S |
1000 μl | À filtre |
268.67€
1536 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11314315
![]() |
Axygen™
TTF-50-CBK-HTR-S |
50 μl | À filtre |
447.86€
2304 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11384285
![]() |
Axygen™
TT-1000-CBK-HTR-S |
1000 μl | Sans filtre |
230.27€
1536 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Axygen™ offre une gamme complète de pointes pour les systèmes d’automatisation Tecan™, Aurora Biomed et PerkinElmer™. Ces pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir des performances et une qualité optimales. Les pointes sont exemptes de RNase / DNase et apyrogènes. Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées. Les pointes en polypropylène noir transparent et conducteur sont disponibles en format 96 puits et sont également disponibles en pointes de suspension en rack, conçues pour Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep avec Liha 1, 4 à 8 têtes, Aurora Biomed Versa™ avec tête à 8 canaux et PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe avec Variospan 1, 4, 8 têtes.Certifications
Produit apyrogène, certifié sans RNase et DNase
Spécification
Stérile | |
Autoclavable | |
Pour une distribution précise des échantillons | |
Automatisation, Rond | |
Polypropylène |
Noir | |
Non certifiée ANSI | |
Rack | |
Rack pour pointes suspendu |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : Pointes type Tecan à détection de niveau de liquide, préstérilisées