Learn More
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : Pointes type Tecan à détection de niveau de liquide, préstérilisées
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
50 μl
200 μl
1000 μl
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Conditionnement:
1536 pièces
2304 pièces
Descripción
Axygen™ offre une gamme complète de pointes pour les systèmes d’automatisation Tecan™, Aurora Biomed et PerkinElmer™. Ces pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir des performances et une qualité optimales. Les pointes sont exemptes de RNase / DNase et apyrogènes. Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées. Les pointes en polypropylène noir transparent et conducteur sont disponibles en format 96 puits et sont également disponibles en pointes de suspension en rack, conçues pour Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep avec Liha 1, 4 à 8 têtes, Aurora Biomed Versa™ avec tête à 8 canaux et PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe avec Variospan 1, 4, 8 têtes.
1000 Pointes de détection du niveau de liquide μl Format 96 pointes PP noir conducteur Sans DNAse / RNAse Apyrogènes Stériles Compatibilité : Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep avec Liha 1, 4 et 8 têtes, Aurora Biomed Versa™ avec tête à 8 canaux, PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe avec Variospan 1, 4, 8 têtes
Certifications
Produit apyrogène, certifié sans RNase et DNase
Especificaciones
Especificaciones
| Volume (métrique) | 20 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Noir |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Non certifiée ANSI |
| À utiliser avec (application) | Pour une distribution précise des échantillons |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation, Rond |
| Conditionnement | Rack pour pointes suspendu |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction