Learn More
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : Pointes type Tecan à détection de niveau de liquide, préstérilisées
GREENER_CHOICE
Pointes noires pour une distribution précise des échantillons
Marque:  Axygen™ TTF-1000-CBK-HTR-S
Code produit. 12201627
  • 268.67€ / 1536 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Axygen™ offre une gamme complète de pointes pour les systèmes d’automatisation Tecan™, Aurora Biomed et PerkinElmer™. Ces pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir des performances et une qualité optimales. Les pointes sont exemptes de RNase / DNase et apyrogènes. Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées. Les pointes en polypropylène noir transparent et conducteur sont disponibles en format 96 puits et sont également disponibles en pointes de suspension en rack, conçues pour Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep avec Liha 1, 4 à 8 têtes, Aurora Biomed Versa™ avec tête à 8 canaux et PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe avec Variospan 1, 4, 8 têtes.
  • 1000 Pointes de détection du niveau de liquide μl
  • Format 96 pointes
  • PP noir conducteur
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Stériles
  • Compatibilité : Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep avec Liha 1, 4 et 8 têtes, Aurora Biomed Versa™ avec tête à 8 canaux, PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe avec Variospan 1, 4, 8 têtes
  • Certifications
    Produit apyrogène, certifié sans RNase et DNase
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    1000 μl
    Stérile
    Autoclavable
    Pour une distribution précise des échantillons
    Automatisation, Rond
    96 pointes/rack
    Polypropylène
    À filtre
    Noir
    Non certifiée ANSI
    Rack
    Rack pour pointes suspendu
    Tête à 8 canaux Aurora Biomed Versa, PerkinElmer MultiProbe Variospan à 1, 4, 8 têtes
    Documents
    One moment while we fetch your results.
    Nom du produit
    Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : Pointes type Tecan à détection de niveau de liquide, préstérilisées > 16 racks / sachet ; polypropylène noir conducteur ; 1 000 μl ; filtrées, stériles