Learn More
Réactif d’oxydation 0,05 M d’iode dans 90/10 pyridine/eau (v/v), Biosyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
Solvants réactifs BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ pour la synthèse de l’ADN / ARN
Marque:  Honeywell Burdick & Jackson BR664-4X2.5GL
Code produit. 16885421
  • 1043.86€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications rigoureuses, garantissent une efficacité de synthèse exceptionnelle
  • Idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
  • Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oxidation reagent
7553-56-2
0.013
4 x 2.5 L
Liquide transparent
−42.2°C
Incolore à jaune
115.25°C (1.013 hPa)
Flacon en verre GL45
Biosyn™
Les températures de points d’ébullition et de fusion sont basées sur le composant principal physique.