Learn More
Ohaus™ Balances pour bijoux portatives Emerald™
Conçues pour une référence rapide dans les bijouteries et la production. Les balances pour bijoux portatives Ohaus™ Emerald™ répondent à des normes de qualité supérieures. Les balances Emerald sont extrêmement simples à utiliser et permettent d’obtenir des résultats précis.
93.30€ - 138.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, EN 61326:1997 A 1:1998, ISO 9001 |
---|---|
Type d’affichage | LCD rétroéclairé |
Précision affichage | 0,1 g |
Format | Gramme, once, once troy, pennyweight |
À utiliser avec (application) | Dans une bijouterie, dans la production de bijoux |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11884272
|
Ohaus™
71148072 |
JE120 | 120 g | 0,1 g | 3 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11804282
|
Ohaus™
71148074 |
JE500 | 500 g | 0,1 g | 3 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11894272
|
Ohaus™
71148073 |
JE250 | 250 g | 0,1 g | 3 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD)
- 2 piles AAA (incluses)
- Boîtier et plateau en ABS, couvercle de protection à clipser
- Protection contre la surcharge / sous-charge logicielle, étalonnage externe par bouton-poussoir
Spécification
CE, EN 61326:1997 A 1:1998, ISO 9001 | |
0,1 g | |
Dans une bijouterie, dans la production de bijoux | |
3 s | |
Balances pour bijoux | |
13,6 cm | |
76 mm | |
8,3 cm |
LCD rétroéclairé | |
Gramme, once, once troy, pennyweight | |
Boîtier ABS | |
18°C à 25°C | |
12 mois | |
83 mm | |
20 mm | |
0,16 kg |