Learn More
Ohaus™ Balances pour bijoux portatives Emerald™
Conçues pour une référence rapide dans les bijouteries et la production. Les balances pour bijoux portatives Ohaus™ Emerald™ répondent à des normes de qualité supérieures. Les balances Emerald sont extrêmement simples à utiliser et permettent d’obtenir des résultats précis.
Marque: Ohaus™ 71148073
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.24210kg
Description
- Écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD)
- 2 piles AAA (incluses)
- Boîtier et plateau en ABS, couvercle de protection à clipser
- Protection contre la surcharge / sous-charge logicielle, étalonnage externe par bouton-poussoir
Spécification
CE, EN 61326:1997 A 1:1998, ISO 9001 | |
LCD rétroéclairé | |
Gramme, once, once troy, pennyweight | |
±0,2 g | |
JE250 | |
18°C à 25°C | |
12 mois | |
83 mm | |
20 mm | |
0,16 kg |
250 g | |
0,1 g | |
Dans une bijouterie, dans la production de bijoux | |
Boîtier ABS | |
3 s | |
Balances pour bijoux | |
13,6 cm | |
76 mm | |
8,3 cm |