Learn More
Desséchant Hammond™
Choisissez un dessiccant indicateur ou non-indicateur : le dessiccant indicateur est bleu puis devient rose lorsque la régénération ou le renouvellement est nécessaire. Utilisez le dessiccant Hammond™ Drierite™ (sulfate de calcium anhydre) dans des dessiccateurs, des colonnes de séchage ou des tubes de séchage.
157.17€ - 535.00€
Spécification
Matériau Calcium Sulfate
Compatibilité Utilisés avec les dessiccateurs, les colonnes de séchage ou les tubes de séchage
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Nom chimique ou matériau Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nom chimique ou matériau Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11795609
Afficher les documents
Cole Parmer
07193-05
Indicating Drierite Desiccant 12boîte
343.00€
12 pièces
11785589
Afficher les documents
Cole Parmer
07193-15
Indicating Drierite Desiccant Boîte de 4
535.00€
4 pièces
11705599
Afficher les documents
Cole Parmer
07193-20
Non-Indicating Drierite Desiccant 12boîte
157.17€
12 pièces
11725599
Afficher les documents
Cole Parmer
07193-25
Non-Indicating Drierite Desiccant Boîte de 4
220.00€
4 pièces
Description
Description
  • Capacité de séchage du dessiccant indicateur : 10 à 14 % de son poids pour l’eau et les gaz
  • Capacité de séchage du dessiccant non indicateur : 6 % de son poids pour l’eau et les gaz
Spécification
Spécification
Calcium Sulfate
Utilisés avec les dessiccateurs, les colonnes de séchage ou les tubes de séchage
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Drierite, Indicating
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .