Learn More
Desséchant Hammond™
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Indicating Drierite Desiccant
Non-Indicating Drierite Desiccant
Quantité:
12boîte
Boîte de 4
Description
- Capacité de séchage du dessiccant indicateur : 10 à 14 % de son poids pour l’eau et les gaz
- Capacité de séchage du dessiccant non indicateur : 6 % de son poids pour l’eau et les gaz
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Non-Indicating Drierite Desiccant |
Matériau | Calcium Sulfate |
Quantité | Boîte de 4 |
Compatibilité | Utilisés avec les dessiccateurs, les colonnes de séchage ou les tubes de séchage |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Drierite
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: cobalt dichloride