Learn More
Desséchant Hammond™
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Indicating Drierite Desiccant
Non-Indicating Drierite Desiccant
Quantité:
12boîte
Boîte de 4
Description
- Capacité de séchage du dessiccant indicateur : 10 à 14 % de son poids pour l’eau et les gaz
- Capacité de séchage du dessiccant non indicateur : 6 % de son poids pour l’eau et les gaz
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Non-Indicating Drierite Desiccant |
Matériau | Calcium Sulfate |
Quantité | 12boîte |
Compatibilité | Utilisés avec les dessiccateurs, les colonnes de séchage ou les tubes de séchage |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: crystaline silica