Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ et Gastight™ : Aiguilles modèle 7000.5 pour Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850 ALS GC : Standard primaire d’ozone modèle 7000,5
Conçues pour fonctionner avec les échantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse (GC) et les échantillonneurs automatiques de liquide (ALS) Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850
Marque: Hamilton™ 86276
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides.
Embout pour seringue
- Embase moletée (KH) : ensemble piston / aiguille amovible, l’embase moletée est utilisée exclusivement sur les seringues de série 7000
- Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 23s, 26s
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
0,049 in | |
0,25 mm | |
0,26 in | |
6,6 mm | |
1,7 in | |
43 mm | |
6000°psi | |
155°C | |
7000,5 KH | |
10°C | |
0,5 μl | |
Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7673, 7683, 6850, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse |
23s G | |
0,01 in | |
0,025 in | |
1,24 mm | |
0,64 mm | |
1,71 in | |
Seringue Microliter | |
239°F | |
50°F | |
AS | |
Chaque | |
Cône | |
Amovible |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Seringues Microliter™ et Gastight™ : Aiguilles modèle 7000.5 pour Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850 ALS GC : Standard primaire d’ozone modèle 7000,5 > Modèle 7000.5 KH ; 5 μl ; calibre 23s ; 1,71 po (43,4 mm) ; type de pointe : AS
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu