Learn More
Hamilton™ Septa GC
Septa à trois couches pour des températures de fonctionnement jusqu’à 200°C
20.50€ - 51.10€
Spécification
À utiliser avec (application) | GC |
---|---|
Type | Septa |
Quantité | 12/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Matériau | Température (impériale) max. | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Matériau | Température (impériale) max. | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10231631
|
Hamilton™
75805 |
0,39 in | Caoutchouc de silicone / PTFE | 413,6°F | 0,125 in |
51.10€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10519281
|
Hamilton™
75807 |
0,43 in | Caoutchouc de silicone / PTFE | 413,6°F | 0,125 in |
29.75€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11598883
|
Hamilton™
76001 |
0,25 in | Caoutchouc de silicone | 392°F | 0,15 in |
20.50€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10624681
|
Hamilton™
76006 |
0,5 in | Caoutchouc de silicone | 392°F | 0,15 in |
37.95€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10644111
|
Hamilton™
76005 |
0,39 in | Caoutchouc de silicone | 392°F | 0,15 in |
32.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10048594
|
Hamilton™
76007 |
0,43 in | Caoutchouc de silicone | 392°F | 0,15 in |
33.85€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Septa en caoutchouc de silicone préconditionné, épaisseur de 3,81 mm (0,15 po.)
- Durée de vie moyenne : 100 injections avec une aiguille indicatrice de 26 s
- Température de fonctionnement maximale : 200°C
- 12 par boîte
- Caoutchouc PTFE/silicone préconditionné, épaisseur de 3,175 mm (0,125 po)
- Durée de vie moyenne : 100 injections avec une aiguille indicatrice de 26 s
- Température de fonctionnement maximale de 212°
- 12 par boîte
Spécification
GC | |
Septa | |
12/boîte |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 100 injections avec une aiguille 26 s G