Learn More
Hamilton™ Septa GC
Septa à trois couches pour des températures de fonctionnement jusqu’à 200°C
Marque: Hamilton™ 76007
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Septa en caoutchouc de silicone préconditionné, épaisseur de 3,81 mm (0,15 po.)
- Durée de vie moyenne : 100 injections avec une aiguille indicatrice de 26 s
- Température de fonctionnement maximale : 200°C
- 12 par boîte
- Caoutchouc PTFE/silicone préconditionné, épaisseur de 3,175 mm (0,125 po)
- Durée de vie moyenne : 100 injections avec une aiguille indicatrice de 26 s
- Température de fonctionnement maximale de 212°
- 12 par boîte
Spécification
Septa | |
1,1 cm | |
3 | |
200°C | |
Caoutchouc de silicone |
0,43 in | |
GC | |
392°F | |
0,15 in | |
12/boîte |