Learn More
Hamilton™ Septa GC
Septa à trois couches pour des températures de fonctionnement jusqu’à 200°C
Marque:  Hamilton™ 76005
Code produit. 10644111
  • 32.20€ / 12 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Septa en caoutchouc de silicone préconditionné, épaisseur de 3,81 mm (0,15 po.)
  • Durée de vie moyenne : 100 injections avec une aiguille indicatrice de 26 s
  • Température de fonctionnement maximale : 200°C
  • 12 par boîte
Septa haute température pour des températures de fonctionnement jusqu’à 212°
  • Caoutchouc PTFE/silicone préconditionné, épaisseur de 3,175 mm (0,125 po)
  • Durée de vie moyenne : 100 injections avec une aiguille indicatrice de 26 s
  • Température de fonctionnement maximale de 212°
  • 12 par boîte
Spécification
Spécification
Septa
1 cm
3
200°C
Caoutchouc de silicone
0,39 in
GC
392°F
0,15 in
12/boîte