Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ 800, embout N
Est fixé à la bride de la seringue de série 700 un porte-seringue bleu qui fournit un endroit pour maintenir la seringue sans réchauffer le corps, ce qui provoque des inexactitude de distribution. En outre, il maintient les pistons de petit volume qui sont sujets à la torsion pendant l’injection. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 250 μl.
175.00€ - 217.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
À utiliser avec (application) | Idéal pour la distribution de liquide afin d’obtenir le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible, recommandé pour la pénétration du septum |
Comprend | Porte-seringue bleu amovible |
Longueur (impériale) | 2 in |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10126061
|
Hamilton™
84850 |
5 μl | 26s G | 0,47 mm |
204.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10632791
|
Hamilton™
84854 |
25 μl | 22s G | 0,72 mm |
194.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10642791
|
Hamilton™
84856 |
50 μl | 22s G | 0,72 mm |
217.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10455621
|
Hamilton™
84858 |
100 μl | 22s G | 0,72 mm |
211.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10544051
|
Hamilton™
84852 |
10 μl | 26s G | 0,47 mm |
175.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Idéale pour distribuer des volumes de 0,5 μl à 250 μl
- Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles
- Le porte-seringue est fixé à la bride pour empêcher le corps de chauffer et fournit un support aux pistons de petit volume susceptibles de se plier
Spécification
Non autoclavable | |
Idéal pour la distribution de liquide afin d’obtenir le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible, recommandé pour la pénétration du septum | |
2 in | |
51 mm | |
2000°psi | |
50°C | |
2 | |
Chaque | |
Soudé |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
Porte-seringue bleu amovible | |
2 in | |
Seringue Microliter | |
122°F | |
50°F | |
10°C | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant |