Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ 800, embout N
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
26s G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,72 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Idéale pour distribuer des volumes de 0,5 μl à 250 μl
- Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles
- Le porte-seringue est fixé à la bride pour empêcher le corps de chauffer et fournit un support aux pistons de petit volume susceptibles de se plier
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
| Calibre d’aiguille | 22s G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,06 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,0059 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,15 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,0283 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,3 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1,46 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7,75 mm |
| Afficher plus |