Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ 800, embout N
Code produit. 10544051
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
26s G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,72 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10544051
Marque: Hamilton™ 84852
Est fixé à la bride de la seringue de série 700 un porte-seringue bleu qui fournit un endroit pour maintenir la seringue sans réchauffer le corps, ce qui provoque des inexactitude de distribution. En outre, il maintient les pistons de petit volume qui sont sujets à la torsion pendant l’injection. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 250 μl.
  • Idéale pour distribuer des volumes de 0,5 μl à 250 μl
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles
  • Le porte-seringue est fixé à la bride pour empêcher le corps de chauffer et fournit un support aux pistons de petit volume susceptibles de se plier
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (impériale) interne 0,01 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0187 in
Diamètre (impériale) externe 0,26 in
Diamètre (métrique) interne 0,48 mm
Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution de liquide afin d’obtenir le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible, recommandé pour la pénétration du septum
Comprend Porte-seringue bleu amovible
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2000°psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 810
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Soudé