Learn More
Hamilton™ Seringue série 700 Microlitertrade; Shimadzu AOC-14, AOC-17 et AOC-20
La seringue est conçue pour fonctionner avec les échantillonneurs automatiques Shimadzu AOC-14, AOC-17 et AOC-20
Marque: Hamilton™ 202640
Description
pSeringue Microliter avec piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre, conçue pour les applications d’échantillonnage de liquides. La seringue est dotée d’un embout à aiguille amovible (RN). Volume disponible : 10 mu;l/ppbEmbout pour seringue/bulliAiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue./ul/lilibTypes de pointe d’aiguille/b/liulliType de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibre disponible : 22 s/li/ul/pSpécification
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
0,005 in | |
0,028 in | |
1,7 in | |
43 mm | |
2000°psi | |
50°C | |
701 RN | |
20°C | |
10 μl | |
Échantillonneur automatique Shimadzu AOC 14, 17 et 20 |
22s G | |
0,13 mm | |
0,711 mm | |
1,69 in | |
Seringue Microliter | |
122°F | |
68°F | |
2 | |
Chaque | |
Aigu, biseauté, courbe | |
Amovible |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.