Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H100)
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
142.12€ - 331.29€
Spécification
Type de produit | Sterilization Wrap |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | Meets NFPA Class 1 |
Couleur | Bleu |
À utiliser avec (équipement) | Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.) |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
30274684
|
O&M
34156 |
45 x 45 cm (18 x 18 in.) |
188.71€
480 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30274746
|
O&M
34192 |
50 x 50 cm (20 x 20 in.) |
238.12€
480 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30274750
|
O&M
34178 |
60 x 60 cm (24 x 24 in.) |
142.12€
240 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30274691
|
O&M
34176 |
76 x 76 cm (30 x 30 in.) |
169.41€
144 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30274677
|
O&M
|
91 x 91 cm (36 x 36 in.) |
223.08€
144 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30274755
|
O&M
34200 |
101 x 101 cm (40 x 40 in.) |
213.88€
120 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30274715
|
O&M
34161 |
121 x 121 cm (48 x 48 in.) |
282.35€
120 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30274678
|
O&M
34172 |
137 x 137 cm (54 x 54 in.) |
331.29€
96 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Spécification
Sterilization Wrap | |
Meets NFPA Class 1 | |
Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.) | |
Non stérile |
Autoclavable | |
Bleu | |
SMS Fabric (H100) | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H100)