Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H100)
GREENER_CHOICE
Code produit. 30274677 Tous les produits Halyard Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
45 x 45 cm (18 x 18 po)
50 x 50 cm (20 x 20 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
120 pièces
144 pièces
240 pièces
480 pièces
96 pièces
Code produit. 30274677
Marque: O&M 34194
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Meets NFPA Class 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.)
Matériau SMS Fabric (H100)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 91 x 91 cm (36 x 36 po)
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Largeur (impériale) 36 in
Largeur (métrique) 91 cm
Type de produit Sterilization Wrap