Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants HFlex 1 et accessoires, adaptateur de microplaque pour rotor
Faites tourner plus avec moins ! Grande capacité et flexibilité, le tout avec un faible encombrement.
Marque: Thermo Scientific™ 75003309
134.62 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24378" pour bénéficier de cette offre.
Description
Faites tourner plus avec moins ! Que ce soit les applications cliniques et diagnostiques ou la culture cellulaire et d’autres recherches, faites tourner maintenant tous les tubes coniques, les tubes sanguins et les microplaques dans un rotor pour une centrifugeuse à usage général de faible encombrement. Grande capacité et flexibilité, le tout avec un faible encombrement.
- Les couvercles de confinement biologique Auto-Lock et Click Seal permettent des changements de rotor à une seule main rapides et un verrouillage de couvercle
- Fait tourner les tubes sanguins, les tubes coniques et les microplaques sans changer le rotor ni les godets
- Obtenez des résultats plus rapidement sans avoir à changer de matériel
- Limitez l’entretien du rotor et le potentiel de contamination grâce à la technologie de revêtement de lames, éliminant ainsi le besoin de graisse et de lubrifiants
Spécification
Joints toriques de rechange pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1, 2/kit | |
Rotor swing-out | |
Oui |
Caoutchouc mousse d’éthylène-propylène-diène monomère moulé | |
Thermo Scientific Sorvall Legend séries X1 et ST 16, Thermo Scientific Multifuge série X1 et Megafuge série 16, Thermo Scientific série SL 16 | |
Non autoclavable |