Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants HFlex 1 et accessoires, adaptateur de microplaque pour rotor
Faites tourner plus avec moins ! Grande capacité et flexibilité, le tout avec un faible encombrement.
Marque: Thermo Scientific™ 75003305
666.46 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Faites tourner plus avec moins ! Que ce soit les applications cliniques et diagnostiques ou la culture cellulaire et d’autres recherches, faites tourner maintenant tous les tubes coniques, les tubes sanguins et les microplaques dans un rotor pour une centrifugeuse à usage général de faible encombrement. Grande capacité et flexibilité, le tout avec un faible encombrement.
- Les couvercles de confinement biologique Auto-Lock et Click Seal permettent des changements de rotor à une seule main rapides et un verrouillage de couvercle
- Fait tourner les tubes sanguins, les tubes coniques et les microplaques sans changer le rotor ni les godets
- Obtenez des résultats plus rapidement sans avoir à changer de matériel
- Limitez l’entretien du rotor et le potentiel de contamination grâce à la technologie de revêtement de lames, éliminant ainsi le besoin de graisse et de lubrifiants
Spécification
Adaptateur pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1 33 x 10/12 ml, 2/kit | |
Rotor swing-out | |
4297 | |
Oui |
Nylon en polyamide moulé | |
Chaque adaptateur de tubes à sang de 33 x 10/12 ml | |
Rotor croisé H-Flex 75003300 et godets 75003301 | |
Autoclavables |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
17Heures
9Minutes
7Secondes
49 -