Learn More
GW3965 hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
95.85€ - 1067.85€
Spécification
CAS 405911-17-3
Formule moléculaire C33H32Cl2F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 618.51
Pourcentage de pureté 98.13%
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16484078
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-10627A
10 mg
159.30€
10mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16430437
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-10627A
50 mg
621.00€
50mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16415056
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-10627A
100 mg
1067.85€
100mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16406787
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-10627A
5 mg
95.85€
5mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
Spécification
Spécification
405911-17-3
C33H32Cl2F3NO3
618.51
98.13%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H302∣H318∣H413
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)