Learn More
GW3965 hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
Marque: Medchem Express HY-10627A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.Spécification
GW3965 hydrochloride | |
White | |
C33H32Cl2F3NO3 | |
DMSO : 100 mg/mL (161.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) | |
618.51 | |
98.13% | |
Solid |
405911-17-3 | |
Research | |
5 mg | |
ClC1=C(C(F)(F)F)C=CC=C1CN(CC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCCOC4=CC(CC(O)=O)=CC=C4.[H]Cl | |
618.51 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.