Learn More
Solution étalon de pollution de l’eau & des déchets de sol 3, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
176.88€ - 310.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3
Concentration Matrix: 2% HNO3
Numéro MDL MFCD02091710
Numéro UN UN3264
Qualité Specpure™
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11394267
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036750.AE
100 mL
176.88€
100mL
11405200
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036750.AP
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3
MFCD02091710
Specpure™
Matrix: 2% HNO3
UN3264
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante