Learn More
Solution étalon de pollution de l’eau & des déchets de sol 3, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3 |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | Matrix: 2% HNO3 |
| Numéro MDL | MFCD02091710 |
| Numéro UN | UN3264 |
| Quantité | 100 ml |
| Qualité | Specpure |