Learn More
Solution étalon de pollution de l’eau & des déchets de sol 3, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036750.AP
This item is not returnable.
View return policy
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3 | |
500 mL | |
UN3264 | |
Liquide |
Matrix: 2% HNO3 | |
MFCD02091710 | |
Specpure™ |
RUO – Research Use Only