Learn More
Tenak™ Casiers séparateurs
Organisez et récupérez des échantillons stockés dans des cryoboîtes dans lesquelles des casiers séparateurs Tenak™ ont été insérés. Les boîtes et les grilles peuvent contenir des tissus dans une variété de tailles et de diamètres de tubes de stockage d’échantillons.
42.70€ - 93.75€
Spécification
Type Casiers séparateurs
Quantité 36/Paquet
Consulter d'autres spécifications
Produits 20
Code produit Marque Capacité Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15250454
Afficher les documents
Tenak™
TE22704
9 x 9 cellules de <13,75 mm O.D. Vials 40 mm
75.55€
36 pièces
Expédition estimée: 02-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15200634
Afficher les documents
Tenak™
TE22702
12 (12 flacons de cellules de moins de 10,25 mm de diamètre extérieur) 40 mm
80.40€
36 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15290454
Afficher les documents
Tenak™
TE22120
10 (10 cellules de flacons de moins de 12 mm de diamètre extérieur) 30 mm
65.15€
36 pièces
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15280454
Afficher les documents
Tenak™
TE22110
9 (9 cellules de flacons de moins de 13 mm de diamètre extérieur) 30 mm
77.05€
36 pièces
Expédition estimée: 22-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11501785
Afficher les documents
Tenak™
TE22703
10 (10 cellules de moins de 12,25 mm de diamètre extérieur) 40 mm
75.55€
36 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15260454
Afficher les documents
Tenak™
TE22106
7 (7 Cellules de moins de 17 mm de diamètre extérieur flacons) 30 mm
46.20€
36 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11501695
Afficher les documents
Tenak™
TE22136
10 (10 cellules de flacons de moins de 12 mm de diamètre extérieur) 40 mm
73.15€
36 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15270454
Afficher les documents
Tenak™
TE22108
8 (8 cellules de moins de 15 mm de diamètre extérieur) 30 mm
46.20€
36 pièces
Expédition estimée: 06-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11501795
Afficher les documents
Tenak™
TE22735
8 (8 cellules de moins de 15,5 mm de diamètre extérieur) 65 mm
88.15€
36 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15200464
Afficher les documents
Tenak™
TE22683
10 (10 cellules de moins de 12,25 mm de diamètre extérieur) 30 mm
57.45€
36 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11521775
Afficher les documents
Tenak™
TE22684
9 (9 cellules de moins de 13,75 mm de diamètre extérieur) 30 mm
49.90€
36 pièces
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15280614
Afficher les documents
Tenak™
TE22673
10 (10 cellules de moins de 12,25 mm de diamètre extérieur) 22 mm
51.00€
36 pièces
Expédition estimée: 10-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15240544
Afficher les documents
Tenak™
TE22114
6 (6 cellules de moins de 20 mm de diamètre extérieur) 30 mm
42.70€
36 pièces
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11581785
Afficher les documents
Tenak™
TE22733
10 (10 cellules de moins de 12,25 mm de diamètre extérieur) 65 mm
88.15€
36 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11591695
Afficher les documents
Tenak™
TE22150
6 (6 cellules de moins de 20 mm de diamètre extérieur) 65 mm
80.40€
36 pièces
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15210534
Afficher les documents
Tenak™
TE22091
8 (8 cellules de moins de 15 mm de diamètre extérieur) 22 mm
46.20€
36 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15210554
Afficher les documents
Tenak™
TE22127
6 (6 cellules de moins de 20 mm de diamètre extérieur) 40 mm
67.75€
36 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15260624
Afficher les documents
Tenak™
TE22687
6 (6 cellules de moins de 21 mm de diamètre extérieur) et boîtes de 50 mm 30 mm
46.20€
36 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15260634
Afficher les documents
Tenak™
TE22738
5 (Flacons de 5 cellules de moins de 25,25 mm de diamètre extérieur) 65 mm
93.75€
36 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15290614
Afficher les documents
Tenak™
TE22674
9 (9 cellules de moins de 13,75 mm de diamètre extérieur) 22 mm
51.00€
36 pièces
Expédition estimée: 10-07-2025
Description
  • Carton résistant aux températures ultra basses
  • Finition hydrofuge
  • Résistance aux températures allant jusqu’à -80°C
Spécification
Spécification
Casiers séparateurs
36/Paquet
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tenak™ Casiers séparateurs