Learn More
Tenak™ Casiers séparateurs
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
10 (10 cellules de flacons de moins de 12 mm de diamètre extérieur)
10 (10 cellules de moins de 12,25 mm de diamètre extérieur)
12 (12 flacons de cellules de moins de 10,25 mm de diamètre extérieur)
5 (Flacons de 5 cellules de moins de 25,25 mm de diamètre extérieur)
6 (6 cellules de moins de 20 mm de diamètre extérieur)
6 (6 cellules de moins de 21 mm de diamètre extérieur) et boîtes de 50 mm
7 (7 Cellules de moins de 17 mm de diamètre extérieur flacons)
8 (8 cellules de moins de 15 mm de diamètre extérieur)
8 (8 cellules de moins de 15,5 mm de diamètre extérieur)
9 (9 cellules de flacons de moins de 13 mm de diamètre extérieur)
9 (9 cellules de moins de 13,75 mm de diamètre extérieur)
9 x 9 cellules de <13,75 mm O.D. Vials
Hauteur (métrique):
22 mm
30 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Conditionnement:
36 pièces
Description
- Carton résistant aux températures ultra basses
- Finition hydrofuge
- Résistance aux températures allant jusqu’à -80°C
Spécification
Spécification
| Matériau | Carton |
| Forme | Carré |
| Type | Casiers séparateurs |
| À utiliser avec (application) | Pour les boîtes de 50mm |
| À utiliser avec (équipement) | Boîtes de 50 mm |
| Capacité | 10 (10 cellules de flacons de moins de 12 mm de diamètre extérieur) |
| Quantité | 36/Paquet |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |