Learn More
Tenak™ Casiers séparateurs
Code produit. 11501795 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
10 (10 cellules de flacons de moins de 12 mm de diamètre extérieur)
10 (10 cellules de moins de 12,25 mm de diamètre extérieur)
12 (12 flacons de cellules de moins de 10,25 mm de diamètre extérieur)
5 (Flacons de 5 cellules de moins de 25,25 mm de diamètre extérieur)
6 (6 cellules de moins de 20 mm de diamètre extérieur)
6 (6 cellules de moins de 21 mm de diamètre extérieur) et boîtes de 50 mm
7 (7 Cellules de moins de 17 mm de diamètre extérieur flacons)
8 (8 cellules de moins de 15 mm de diamètre extérieur)
8 (8 cellules de moins de 15,5 mm de diamètre extérieur)
9 (9 cellules de flacons de moins de 13 mm de diamètre extérieur)
9 (9 cellules de moins de 13,75 mm de diamètre extérieur)
9 x 9 cellules de <13,75 mm O.D. Vials
Hauteur (métrique):
22 mm
30 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Conditionnement:
36 pièces
Code produit. 11501795
Marque: Tenak™ TE22735
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Organisez et récupérez des échantillons stockés dans des cryoboîtes dans lesquelles des casiers séparateurs Tenak™ ont été insérés. Les boîtes et les grilles peuvent contenir des tissus dans une variété de tailles et de diamètres de tubes de stockage d’échantillons.
  • Carton résistant aux températures ultra basses
  • Finition hydrofuge
  • Résistance aux températures allant jusqu’à -80°C
Spécification
Matériau Carton
Forme Carré
Type Casiers séparateurs
À utiliser avec (application) Pour les boîtes de 100 et 130mm
À utiliser avec (équipement) Boîtes de 100 et 130 mm
Capacité 8 (8 cellules de moins de 15,5 mm de diamètre extérieur)
Quantité 36/Paquet
Hauteur (métrique) 65 mm