Learn More
Thermo Scientific™ Tubes gradués pour microcentrifugeuses Safelock
GREENER_CHOICE
La confirmation facile du verrouillage de votre tube pour microcentrifugeuses assure une meilleure sécurité pendant la centrifugation.
Marque:  Thermo Scientific™ 3457IW
46.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11910937
  • 53.70€ / 500 pièces
Expédition estimée: 31-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Certifié exempt de RNase, de DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine et d’ADN.
Naturel
Sachet de 500 tubes/unité, 5 unités/boîte
Oui
1.5 ml
Polypropylène
Stérile
24000 ×g
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubes gradués pour microcentrifugeuses Safelock >
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.