Learn More
Brand™ Tube à centrifuger en verre gradué
Graduations et inscriptions en émail blanc à contraste élevé.
63.67€ - 75.06€
Spécification
Capacité (métrique) | 15 ml |
---|---|
Nbre par carton | 10 paquet |
Nb par paquet | 10 |
Quantité | 10/Bte |
Forme du fond | Conique |
Code produit | Marque | Graduations | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Graduations | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12005352
|
Brand™
778312 |
0 à 10 ml | AR-GLAS™ | N/A | ||||||
11858261
|
Brand™
778313 |
0 à 10 ml | Verre borosilicaté (3.3) | N/A | ||||||
11868261
|
Brand™
778713 |
0 à 15 ml | Verre borosilicaté (3.3) | N/A | ||||||
12015352
|
Brand™
|
0 à 15 ml | AR-GLAS™ | N/A | ||||||
Description
- Fabriqués soit en AR-GLAS™ soit en Boro 3.3
- Capacité de 15 ml
- Fournis par boîtes de 10
- Subdivision graduée de 0,1 ml sur tous les modèles
Spécification
15 ml | |
10 | |
Conique | |
Tube à centrifuger |
10 paquet | |
10/Bte | |
17 mm | |
3500 x g |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Tube à centrifuger en verre gradué