Learn More
Brand™ Tube à centrifuger en verre gradué
Graduations et inscriptions en émail blanc à contraste élevé.
Marque:  Brand™ 778712
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.15480kg
Code produit. 12015352
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Fabriqués soit en AR-GLAS™ soit en Boro 3.3
  • Capacité de 15 ml
  • Fournis par boîtes de 10
  • Subdivision graduée de 0,1 ml sur tous les modèles
Spécification
Spécification
15 ml
10 paquet
10/Bte
17 mm
Tube à centrifuger
AR-GLAS™
10
Conique
0 à 15 ml
3500 x g