Learn More
Brand™ Tube à centrifuger en verre gradué
Graduations et inscriptions en émail blanc à contraste élevé.
Marque: Brand™ 778713
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Fabriqués soit en AR-GLAS™ soit en Boro 3.3
- Capacité de 15 ml
- Fournis par boîtes de 10
- Subdivision graduée de 0,1 ml sur tous les modèles
Spécification
15 ml | |
10 paquet | |
10/Bte | |
17 mm | |
Tube à centrifuger |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10 | |
Conique | |
0 à 15 ml | |
3500 x g |