Learn More
Fisherbrand™ Papier Joseph ultra absorbant de calibre 605
Utilisé dans les laboratoires et les hôpitaux. Le papier Joseph très absorbant Fisherbrand ™ de grade 605 est mince et non pelucheux.
6.85€ - 57.40€
Spécification
À utiliser avec (application) | Nettoyage et séchage des récipients en verre, tubes, flacons, plaques microscopiques, bouteilles dans les laboratoires et les hôpitaux |
---|---|
Qualité | 605 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Format | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Format | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11735375
|
Fisherbrand™
0605M00004 |
500 x 350 mm | Feuille pliée | 100 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
11710565
|
Fisherbrand™
0605M00001 |
500 x 350 mm | Feuille pliée | 500 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
11700565
|
Fisherbrand™
0605F00026 |
120 x 120 mm | Feuille | 500 Paquet |
44.71€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11794646
|
Fisherbrand™
0605M00002 |
500 x 350 mm | Feuille pliée | 50 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
11728722
|
Fisherbrand™
0605F00021 |
150 x 150 mm | Feuille | 200 Paquets |
24.01€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11790555
|
Fisherbrand™
0605F00025 |
220 x 400 mm | Feuille | 500 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
11780555
|
Fisherbrand™
0605F00022 |
500 x 350 mm | Feuille | 500 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Applications :- Nettoyage et séchage de récipients en verre, de tubes, de flacons, de plaques microscopiques, de flacons
Spécification
Nettoyage et séchage des récipients en verre, tubes, flacons, plaques microscopiques, bouteilles dans les laboratoires et les hôpitaux | |
605 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Papier Joseph ultra absorbant de calibre 605