Learn More
Fisherbrand™ Papier Joseph ultra absorbant de calibre 605
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
120 x 120 mm
150 x 150 mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
Format:
Feuille
Feuille pliée
Quantité d’emballage:
100 paquets
200 Paquets
500 Paquet
500 paquets
50 paquets
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
Applications :
- Nettoyage et séchage de récipients en verre, de tubes, de flacons, de plaques microscopiques, de flacons
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Largeur (métrique) | 350 mm |
| Dimensions (L x l) | 500 x 350 mm |
| Format | Feuille pliée |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage et séchage des récipients en verre, tubes, flacons, plaques microscopiques, bouteilles dans les laboratoires et les hôpitaux |
| Quantité d’emballage | 100 paquets |
| Qualité | 605 |