Learn More
Fisherbrand™ Papier Joseph ultra absorbant de calibre 605
Utilisé dans les laboratoires et les hôpitaux. Le papier Joseph très absorbant Fisherbrand ™ de grade 605 est mince et non pelucheux.
Marque: Fisherbrand™ 0605F00021
16.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Description
Applications :- Nettoyage et séchage de récipients en verre, de tubes, de flacons, de plaques microscopiques, de flacons
Spécification
150 mm | |
150 x 150 mm | |
Nettoyage et séchage des récipients en verre, tubes, flacons, plaques microscopiques, bouteilles dans les laboratoires et les hôpitaux | |
605 |
150 mm | |
Feuille | |
200 Paquets |