Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 601
Utilisé dans les travaux d’analyse en laboratoire. Le papier filtre en cellulose de grade 601 Fisherbrand™ à usage général présente une vitesse de filtration moyenne.
4.18€ - 235.00€
Spécification
Matériau | Cellulose |
---|---|
Particle Retention | 5 to 13 μm |
Porosité | 5 to 13 μm |
À utiliser avec (application) | Filter Paper used in analytical works in laboratories, medium filtration velocity |
Qualité | 601 |
Code produit | Marque | Format | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11502013
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | Dia. 270 mm |
20.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11765345
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | Dia. 320 mm |
25.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11724766
|
Fisherbrand™
|
Feuille, 450 x 450mm | 450 x 450 mm |
235.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11705365
|
Fisherbrand™
|
Feuille, 570 x 460 mm | 570 x 460 mm |
39.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11745365
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 190 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11833420
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 250 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11755365
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 400 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11843420
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 330 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11795365
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 270 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11765365
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 450 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11775365
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 500 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11745355
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 100 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15525689
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 125 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11755355
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 120 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15515689
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 110 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11715345
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 130 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15535689
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 150 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11735355
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 180 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12394058
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 15 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15545689
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 185 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15555689
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 240 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11735345
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 210 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11725345
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 190 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11795345
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 250 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11725365
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 100 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11785365
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 110 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11795355
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 330 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11785355
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 300 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11775335
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 40 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15565679
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 42.5 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11725355
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 45 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11795335
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 47 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11715355
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 75 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15575679
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 55 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15585679
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 70 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11705355
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 500 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11775355
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 80 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15505689
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 90 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12370140
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 130 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11735365
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 150 mm dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Applications :- Utilisé dans les hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires
Spécification
Cellulose | |
5 to 13 μm | |
601 | |
0.16 mm |
5 to 13 μm | |
Filter Paper used in analytical works in laboratories, medium filtration velocity | |
100/boîte |