Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 601
Utilisé dans les travaux d’analyse en laboratoire. Le papier filtre en cellulose de grade 601 Fisherbrand™ à usage général présente une vitesse de filtration moyenne.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.66150kg
Code produit. 11765345
  • 25.85€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-09-2024
Description
Applications :
  • Utilisé dans les hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires
Spécification
Spécification
Dia. 320 mm
Cellulose
5 à 13 μm
601
0,16 mm
320 mm
Disque uni
5 à 13 μm
Papier filtre utilisé dans les travaux d’analyse en laboratoire, vitesse de filtration moyenne
100/boîte
320 mm