Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 601
Utilisé dans les travaux d’analyse en laboratoire. Le papier filtre en cellulose de grade 601 Fisherbrand™ à usage général présente une vitesse de filtration moyenne.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11724766
  • 235.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 27-09-2024
Description
Applications :
  • Utilisé dans les hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires
Spécification
Spécification
450 x 450 mm
Cellulose
5 à 13 μm
601
0,16 mm
450 mm
Feuille, 450 x 450mm
5 à 13 μm
Papier filtre utilisé dans les travaux d’analyse en laboratoire, vitesse de filtration moyenne
100/boîte
450 x 450 mm
450 mm