Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose de grade 600 : Disques
Utilisé dans les écoles et comme papier protecteur de paillasse. Le papier filtre à usage général en cellulose calibre 600 Fisherbrand™ est économique.
3.85€ - 97.20€
Spécification
Matériau | Cellulose |
---|---|
Porosité | 10 to 20 μm |
À utiliser avec (application) | Economical filter Paper used in schools and as bench protective Paper |
Qualité | 600 |
Quantité | 100/Pk. |
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11832723
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 150 mm |
26.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11893182
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 250 mm |
35.67€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11852723
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 330 mm |
56.61€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11862723
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 400 mm |
68.68€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718553
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 125 mm |
9.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11728553
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 150 mm |
14.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11734166
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 185 mm |
15.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11728772
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 47 mm |
7.12€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718772
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 90 mm |
9.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11863182
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 130 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11853182
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11872723
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 500 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11822723
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 70 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11708553
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 110 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11803192
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11873182
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 190 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11735335
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 200 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11765335
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 240 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11823192
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 190 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11785325
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 190 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11738772
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 240 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11833192
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11704166
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 270 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11775325
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 320 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11892723
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 330 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11802733
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 400 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11748772
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 42.5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11842723
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 210 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11812733
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 500 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11795325
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11708772
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 55 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11798543
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 70 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11745335
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 110 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12982670
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 180 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Applications :- Utilisé dans les hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires
Spécification
Cellulose | |
Economical filter Paper used in schools and as bench protective Paper | |
100/Pk. |
10 to 20 μm | |
600 | |
0.15 mm |