Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose de grade 600 : Disques
Utilisé dans les écoles et comme papier protecteur de paillasse. Le papier filtre à usage général en cellulose calibre 600 Fisherbrand™ est économique.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Applications :- Utilisé dans les hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires
Spécification
Disque plié | |
10 à 20 μm | |
Papier filtre économique utilisé dans les écoles et comme papier protecteur de paillasse | |
100/boîte | |
400 mm |
Cellulose | |
10 à 20 μm | |
600 | |
0,15 mm | |
400 mm |