Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose de grade 600 : Disques
Utilisé dans les écoles et comme papier protecteur de paillasse. Le papier filtre à usage général en cellulose calibre 600 Fisherbrand™ est économique.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Applications :- Utilisé dans les hôpitaux, les laboratoires de recherche, les écoles, et les industries chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires
Spécification
Disque lisse | |
10 to 20 μm | |
Economical filter Paper used in schools and as bench protective Paper | |
100/boîte | |
330 mm |
Cellulose | |
10 to 20 μm | |
600 | |
0.15 mm | |
330 mm |