Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif à filtrage lent en cellulose de qualité 114
Filtre les particules métalliques.
5.35€ - 81.35€
Spécification
Description | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 3 à 5 μm |
Porosité | 3 à 5 μm |
À utiliser avec (application) | Filtration of fine precipitates such as Nickel Sulphide, Lead Dioxide, Calcium Fluoride |
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11724283
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 185 mm |
31.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11734203
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 125 mm |
6.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11704213
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 185 mm |
10.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11794273
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 110 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11744283
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 210 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11734283
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 240 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11754283
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 320 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11724273
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 70 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11734273
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 90 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11704283
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 125 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11714283
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11790235
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 45 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11704203
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 70 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11718563
|
Fisherbrand™
|
Feuille |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Qualité de pureté
- En fibres de cellulose
- Teneur en cellulose alpha d’environ 100 % selon des normes précises
- Teneur en cendres : 0,06 %
Application
- Utilisé pour la filtration du baryum, du plomb, du zinc, des sulfates de nickel, de l’hydroxyde, du fluorure de calcium
- Utilisé dans les huiles essentielles et industrielles
- Analyse atmosphérique
- Industrie des boissons
- Industries alimentaire et chimique
Specifications
Ash Content: 0.06% | |
3 à 5 μm | |
Filtration of fine precipitates such as Nickel Sulphide, Lead Dioxide, Calcium Fluoride | |
100 Pack |
Cellulose | |
3 à 5 μm | |
114 | |
0.14 mm |