Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif à filtrage lent en cellulose de qualité 114
Filtre les particules métalliques.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Qualité pure
- En fibres de cellulose
- Teneur en cellulose alpha de près de 100 % selon des normes précises
- Teneur en cendres : 0.06 %
Applications
- Utilisé pour la filtration du baryum, du plomb, du zinc, du sulphate de nickel, de l’hydroxyde, du fluorure de calcium
- Utilisé dans les huiles essentielles et industrielles
- Analyse atmosphérique
- Industrie des boissons
- Industries alimentaire et chimique
Spécification
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
3 à 5 μm | |
114 | |
0.14 mm | |
320 mm |
Disque plié | |
3 à 5 μm | |
Filtration of fine precipitates such as Nickel Sulphide, Lead Dioxide, Calcium Fluoride | |
100 Pack | |
320 mm |